Human TAK1 peptide (14 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3385P
PRSI3385PEA 122 EUR InStock
PRSI3385P
Human TAK1 peptide (14 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TAK1 peptide is used for blocking the activity of TAK1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité