Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3389
PRSI3389EA 435 EUR InStock
PRSI3389
Anti-TAB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TAB2 Antibody: TAB2 is an activator of MAP3K7/TAK1, which is required for for the IL-1 induced activation NF-kappaB and MAPK8/JNK. This protein forms a kinase complex with TRAF6, MAP3K7 and TAB1, thus serves as an adaptor linking MAP3K7 and TRAF6. This protein, TAB1, and MAP3K7 also participate in the signal transduction induced by TNFSF11/RANKL through the activation of the receptor activator of NF-kappaB (TNFRSF11A/RANK), which may regulate the development and function of osteoclasts. Recent experiments have shown that TAB2 and the related protein TAB3 constitutitvely interact with the autophagy mediator Beclin-1; upon induction of autophagy, these proteins dissociate from Beclin-1 and bind TAK1. Overexpression of TAB2 and TAB3 inhibit autophagy, while their depletion triggers it, suggesting that TAB2 and TAB3 act as a control point for autophagy.

Type: Control
Antigen: TAB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité