Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA34-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-005
PRSI34-005EA 773 EUR InStock
PRSI34-005
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA34-1]
Anticorps
The CD34 protein is a member of a family of single-pass transmembrane sialomucin proteins that show expression on early hematopoietic and vascular-associated tissue. CD34 is an important adhesion molecule and is required for T cells to enter lymph nodes. It is expressed on lymph node endothelia, whereas the L-selectin to which it binds is on the T cell. Conversely, under other circumstances CD34 has been shown to act as molecular Teflon and block mast cell, eosinophil and dendritic cell precursor adhesion, and to facilitate opening of vascular lumens. Finally, recent data suggest CD34 may also play a more selective role in chemokine-dependent migration of eosinophils and dendritic cell precursors. Regardless of its mode of action, under all circumstances CD34, and its relatives podocalyxin and endoglycan, facilitates cell migration. [Wiki].

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 2-4 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the CD34 antibody may be required for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: CDLA34-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité