L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: VGFA-1]
Fournisseur: ProSci Inc.
34-006
PRSI34-006EA 773 EUR InStock
PRSI34-006
Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody [clone: VGFA-1]
Anticorps
Vascular Endothelial Growth Factor is a member of the PDGF/VEGF growth factor family. It is a heparin-binding protein which exists as a disulfide-linked homodimer. This growth factor induces proliferation and migration of vascular endothelial cells, and is essential for both physiological and pathological angiogenesis. Disruption of this gene in mice resulted in abnormal embryonic blood vessel formation. This gene is upregulated in many known tumors and its expression is correlated with tumor stage and progression. Elevated levels of this protein are found in patients with POEMS syndrome,More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité