Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PMAC1-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-013
PRSI34-013EA 773 EUR InStock
PRSI34-013
Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PMAC1-1]
Anticorps
Actin participates in many important cellular processes, including muscle contraction, cell motility, cell division and cytokinesis, vesicle and organelle movement, cell signaling, and the establishment and maintenance of cell junctions and cell shape. An actin protein's mass is roughly 42- kDa and it is the monomeric subunit of two types of filaments in cells: microfilaments, one of the three major components of the cytoskeleton, and thin filaments, part of the contractile apparatus in muscle cells. It can be present as either a free monomer called G-actin (globular) or as part of a linear polymer microfilament called F-actin (filamentous), both of which are essential for such important cellular functions as the mobility and contraction of cells during cell division. [Wiki]

This antibody recognises actin of skeletal, cardiac, and smooth muscle cells.


Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Immunofluorescence: 1-2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1-2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the Muscle Actin antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: ACTA2
Clonality: Monoclonal
Clone: PMAC1-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité