Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-dsDNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: DRNC1-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-014
PRSI34-014EA 773 EUR InStock
PRSI34-014
Anti-dsDNA Mouse Monoclonal Antibody [clone: DRNC1-1]
Anticorps
Deoxyribonucleic acid (DNA) is a nucleic acid that stores long-term information regarding the development and function of all known living organisms. DNA consists of two long nucleotide polymers, which are composed of four bases, namely adenine, thymine, guanine and cytosine, all of which are flanked by a phosphate-deoxyribose backbone. This mAb can be used to stain the nuclei in cell or tissue preparations and can be used as a nuclear marker in human cells.

Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunocytochemistry (Acetone-fixed): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Titering of the dsDNA antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: dsDNA Antibody [DRNC1-1]
Clonality: Monoclonal
Clone: DRNC1-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité