Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD63 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA63-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-015
PRSI34-015EA 0 EUR InStock
PRSI34-015
Anti-CD63 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA63-1]
Anticorps
CD63 functions as cell surface receptor for TIMP1 and plays a role in the activation of cellular signaling cascades. Plays a role in the activation of ITGB1 and integrin signaling, leading to the activation of AKT, FAK/PTK2 and MAP kinases. Promotes cell survival, reorganization of the actin cytoskeleton, cell adhesion, spreading and migration, via its role in the activation of AKT and FAK/PTK2. Plays a role in VEGFA signaling via its role in regulating the internalization of KDR/VEGFR2. Plays a role in intracellular vesicular transport processes, and is required for normal trafficking of the PMEL luminal domain that is essential for the development and maturation of melanocytes. Plays a role in the adhesion of leukocytes onto endothelial cells via its role in the regulation of SELP trafficking. May play a role in mast cell degranulation in response to Ms4a2/FceRI stimulation, but not in mast cell degranulation in response to other stimuli. [UniProt].

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the CD63 antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CD63
Clonality: Monoclonal
Clone: CDLA63-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité