Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA74-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-016
PRSI34-016EA 773 EUR InStock
PRSI34-016
Anti-CD74 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CDLA74-1]
Anticorps
CD74 associates with class II major histocompatibility complex (MHC) and is an important chaperone that regulates antigen presentation for immune response. It also serves as cell surface receptor for the cytokine macrophage migration inhibitory factor (MIF) which, when bound to the encoded protein, initiates survival pathways and cell proliferation. This protein also interacts with amyloid precursor protein (APP) and suppresses the production of amyloid beta (Abeta). Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [RefSeq].

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry: 1 - 2 µg/ml (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the CD74 antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.
3. The CD74 antibody epitope is known to be extracellular.


Type: Primary
Antigen: CD74
Clonality: Monoclonal
Clone: CDLA74-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité