Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-K77 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ACCK1-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-018
PRSI34-018EA 773 EUR InStock
PRSI34-018
Anti-K77 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ACCK1-1]
Anticorps
There are two types of cytokeratins/keratins/CKs: the acidic type I cytokeratins and the basic or neutral type II cytokeratins. The subsets of cytokeratins which an epithelial cell expresses depends mainly on the type of epithelium, the moment in the course of terminal differentiation and the stage of development. Thus this specific keratin fingerprint allows the classification of all epithelia upon their keratin expression profile. Furthermore this applies also to the malignant counterparts of the epithelia (carcinomas), as the keratin profile tends to remain constant when an epithelium undergoes malignant transformation. The main clinical implication is that the study of the keratin profile by immunohistochemistry techniques is a tool of immense value widely used for tumor diagnosis and characterization in surgical pathology. [Wiki].

Western blot: 1 - 2 µg/ml (3) Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the Acidic Cytokeratin antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.
3. This antibody will detect the following cytokeratins (CK): CK10: 56 kDa; CK14: 50 kDa; CK15: 50 kDa; CK16: 48 kDa; CK19: 40 kDa.


Type: Primary
Antigen: K77
Clonality: Monoclonal
Clone: ACCK1-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité