Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCL Mouse Monoclonal Antibody [clone: NPC23-2]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-019
PRSI34-019EA 773 EUR InStock
PRSI34-019
Anti-NCL Mouse Monoclonal Antibody [clone: NPC23-2]
Anticorps
Nucleolin (NCL) is the major nucleolar phosphoprotein of growing eukaryotic cells. It is located mainly in dense fibrillar regions of the nucleolus. NCL is found associated with intranucleolar chromatin and pre-ribosomal particles. It induces chromatin decondensation by binding to histone H1. It is thought to play a role in pre-rRNA transcription and ribosome assembly.

IF: 1 - 2 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Western blot: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titering of the Nucleolin antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing requires sections to be boiled in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: NCL
Clonality: Monoclonal
Clone: NPC23-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité