Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-K77 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RMAK1-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-021
PRSI34-021EA 773 EUR InStock
PRSI34-021
Anti-K77 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RMAK1-1]
Anticorps
There are two types of cytokeratins/keratins/CKs: the acidic type I cytokeratins and the basic or neutral type II cytokeratins. The subsets of cytokeratins which an epithelial cell expresses depends mainly on the type of epithelium, the moment in the course of terminal differentiation and the stage of development. Thus this specific keratin fingerprint allows the classification of all epithelia upon their keratin expression profile. Furthermore this applies also to the malignant counterparts of the epithelia (carcinomas), as the keratin profile tends to remain constant when an epithelium undergoes malignant transformation. The main clinical implication is that the study of the keratin profile by immunohistochemistry techniques is a tool of immense value widely used for tumor diagnosis and characterization in surgical pathology. [Wiki].

Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (2) Titering of the Acidic Cytokeratin antibody may be required for optimal performance.

1. This antibody will detect cytokeratins -10, -14, -15, -16, -19.
2. FFPE testing is enhanced by boiling sections in pH6 10 mM citrate buffer for 10 - 20 minutes, followed by cooling at RT for 20 minutes, prior to staining.


Type: Primary
Antigen: K77
Clonality: Monoclonal
Clone: RMAK1-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, k
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité