Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NKX2-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NK2TF-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-023
PRSI34-023EA 773 EUR InStock
PRSI34-023
Anti-NKX2-2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NK2TF-1]
Anticorps
Expression of NKX2.2 has been found in neuroendocrine tumors of the gut, making it a potential marker for the study of gastrointestinal neuroendocrine tumors. More recently, NKX2.2 protein was identified as a target of EWS-FLI-1, the fusion protein specific to Ewing sarcoma, and was shown to be differentially upregulated in Ewing sarcoma on the basis of array-based gene expression analysis. antibody to NKX2.2 detects a valuable marker for Ewing sarcoma, with a sensitivity of 93% and a specificity of 89%, and aids in the differential diagnosis of small round cell tumors.

IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the NKX2.2 antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: NKX2-2
Clonality: Monoclonal
Clone: NK2TF-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité