Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XRCC6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LKAP1-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-024
PRSI34-024EA 773 EUR InStock
PRSI34-024
Anti-XRCC6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LKAP1-1]
Anticorps
Together, Ku70 and Ku80 make up the Ku heterodimer, which binds to DNA double-strand break ends and is required for the non-homologous end joining (NHEJ) pathway of DNA repair. It is also required for V(D)J recombination, which utilizes the NHEJ pathway to promote antigen diversity in the mammalian immune system. In addition to its role in NHEJ, Ku is also required for telomere length maintenance and subtelomeric gene silencing. Ku was originally identified when patients with systemic lupus erythematosus were found to have high levels of autoantibodies to the protein. [Wiki].

Flow cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells Titering of the Ku70 + Ku80 antibody may be required for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: XRCC6
Clonality: Monoclonal
Clone: LKAP1-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité