Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDCD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RMPD1-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-026
PRSI34-026EA 773 EUR InStock
PRSI34-026
Anti-PDCD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RMPD1-1]
Anticorps
Programmed cell death protein 1 is an inhibitory cell surface receptor involved in the regulation of T-cell function during immunity and tolerance. Upon ligand binding, inhibits T-cell effector functions in an antigen-specific manner. Possible cell death inducer, in association with other factors. [UniProt].

Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Titering of the PD-1 antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE testing is enhanced by boiling tissue in 10 mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.


Type: Primary
Antigen: PDCD1
Clonality: Monoclonal
Clone: RMPD1-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, k
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité