Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MLANA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RMMRT1-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-033
PRSI34-033EA 773 EUR InStock
PRSI34-033
Anti-MLANA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RMMRT1-1]
Anticorps
MART-1/Melan-A is a protein antigen that is found on the surface of melanocytes. Antibodies against the antigen are used in the medical specialty of anatomic pathology in order to recognize cells of melanocytic differentiation, useful for the diagnosis of a melanoma. The MART-1/Melan-A antigen is specific for the melanocyte lineage, found in normal skin, the retina, and melanocytes, but not in other normal tissues. It is thus useful as a marker for melanocytic tumors (melanomas) with the caveat that it is normally found in benign nevi as well. [Wiki].

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) The optimal dilution of the MART-1 antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.


Type: Primary
Antigen: MLANA
Clonality: Monoclonal
Clone: RMMRT1-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, k
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité