Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CELA3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: ELTS3B-2]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-034
PRSI34-034EA 773 EUR InStock
PRSI34-034
Anti-CELA3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: ELTS3B-2]
Anticorps
Elastases form a subfamily of serine proteases that hydrolyze many proteins in addition to elastin. Humans have six genes which encode the structurally similar proteins: Elastase 1, 2, 2A, 2B, 3A, and 3B. Unlike other elastases, 3B has little elastolytic activity. Like most of the human elastases, 3B is secreted from the pancreas as a zymogen and, like other serine proteases such as trypsin, chymotrypsin and kallikrein; it has a digestive function in the intestine. Elastase 3B preferentially cleaves proteins after alanine residues. It may also function in the intestinal transport and metabolism of cholesterol. Elastases 3A/B have been referred to as Protease E and as Elastase 1, and excretion of this protein in fecal material is frequently used as a measure of pancreatic function in clinical assays.

ELISA: 2-4 µg/ml; order BSA free format for coating IF: 1 - 2 µg/ml IHC-P: 1 - 2 µg/ml (1) Optimal dilution of the Elastase 3B antibody should be determined by the researcher.

1. FFPE staining requires boiling tissue sections in 10 mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.


Type: Primary
Antigen: CELA3B
Clonality: Monoclonal
Clone: ELTS3B-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité