Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FLVI1-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-039
PRSI34-039EA 773 EUR InStock
PRSI34-039
Anti-FLI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FLVI1-1]
Anticorps
Friend leukemia integration 1 is a member of the ETS family of DNA binding transcription factors that is involved in cellular proliferation and tumorigenesis. Members of the Ets gene family share a highly conserved carboxy-terminal domain containing a sequence related to the SV40 large T antigen nuclear localization signal sequence. Approximately 90% of Ewing's Sarcoma (EWS)/Primitive Neuroectodermal Tumors (PNET) have a specific translocation, t(11;22)(q24;q12), which results in fusion of EWS to Fli-1, and production of an EWS-Fli-1 fusion protein. Among normal tissues only endothelial cells and small lymphocytes express Fli-1. This protein is expressed in majority of vascular tumors including angiosarcomas, hemangioendotheliomas, hemangiomas, and Kaposi's Sarcomas. High sensitivity and specificity of Fli-1 equals to or exceeds that of the established vascular markers like CD31, CD34, and Factor VIII.

Western blot: 1 - 2 µg/m;l Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells IF: 1 - 2 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the FLI1 antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: FLI1
Clonality: Monoclonal
Clone: FLVI1-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité