Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNF Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RMTNFA-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-041
PRSI34-041EA 773 EUR InStock
PRSI34-041
Anti-TNF Rabbit Monoclonal Antibody [clone: RMTNFA-1]
Anticorps
Tumor necrosis factor alpha is a cell signaling protein (cytokine) involved in systemic inflammation and is one of the cytokines that make up the acute phase reaction. It is produced chiefly by activated macrophages, although it can be produced by many other cell types such as CD4+ lymphocytes, NK cells, neutrophils, mast cells, eosinophils, and neurons.

The primary role of TNF is in the regulation of immune cells. TNFa, being an endogenous pyrogen, is able to induce fever, apoptotic cell death, cachexia, inflammation and to inhibit tumorigenesis and viral replication and respond to sepsis via IL1 & IL6 producing cells. Dysregulation of TNF production has been implicated in a variety of human diseases including Alzheimer's disease, cancer, major depression, Psoriasis and inflammatory bowel disease (IBD). [Wiki].


Immunofluorescence: 5-10 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 5-10 µg/ml for 30 min at RT (1) Optimal dilution of the TNF-alpha antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.


Type: Primary
Antigen: TNF
Clonality: Monoclonal
Clone: RMTNFA-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, k
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité