Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: EPM17-4]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-048
PRSI34-048EA 773 EUR InStock
PRSI34-048
Anti-EPCAM Mouse Monoclonal Antibody [clone: EPM17-4]
Anticorps
EpCAM may act as a physical homophilic interaction molecule between intestinal epithelial cells (IECs) and intraepithelial lymphocytes (IELs) at the mucosal epithelium for providing immunological barrier as a first line of defense against mucosal infection. [UniProt].

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the EpCAM antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of FFPE tissue requires boiling sections in 10 mM Citrate Buffer, pH6, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.


Type: Primary
Antigen: EPCAM
Clonality: Monoclonal
Clone: EPM17-4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité