Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ECD1-2]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-050
PRSI34-050EA 773 EUR InStock
PRSI34-050
Anti-CDH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ECD1-2]
Anticorps
Cadherins are calcium-dependent cell adhesion proteins. They preferentially interact with themselves in a homophilic manner in connecting cells; cadherins may thus contribute to the sorting of heterogeneous cell types. CDH1 is involved in mechanisms regulating cell-cell adhesions, mobility and proliferation of epithelial cells. Has a potent invasive suppressor role. [UniProt].

Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Optimal dilution of the E-Cadherin antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CDH1
Clonality: Monoclonal
Clone: ECD1-2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité