Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Growth Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: GRHP1-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-057
PRSI34-057EA 773 EUR InStock
PRSI34-057
Anti-Growth Hormone Mouse Monoclonal Antibody [clone: GRHP1-1]
Anticorps
Pituitary growth hormone (GH) plays a crucial role in stimulating and controlling the growth, metabolism and differentiation of many mammalian cell types by modulating the synthesis of multiple mRNA species. These effects are mediated by the binding of GH to its membrane-bound receptor, GHR, and involve a phosphorylation cascade that results in the modulation of numerous signaling pathways. GH is synthesised by acidophilic or somatotropic cells of the anterior pituitary gland. Anti-GH is a useful marker in classification of pituitary tumors and the study of pituitary disease (acromegaly).

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Growth Hormone antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.


Type: Primary
Antigen: Growth Hormone
Clonality: Monoclonal
Clone: GRHP1-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité