Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MS4A1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: IGEL/1497R]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-058
PRSI34-058EA 773 EUR InStock
PRSI34-058
Anti-MS4A1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: IGEL/1497R]
Anticorps
CD20 is a non-Ig differentiation antigen of B-cells and its expression is restricted to normal and neoplastic B-cells, being absent from all other leukocytes and tissues. It is expressed by pre B-cells and persists during all stages of maturation but is lost upon terminal differentiation into plasma cells.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT Prediluted IHC only format: incubate for 30 min at RT (1) Titering of the recombinant CD20 antibody may be required for optimal performance.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MS4A1
Clonality: Monoclonal
Clone: IGEL/1497R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité