Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VLDLR Mouse Monoclonal Antibody [clone: VLPR-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-060
PRSI34-060EA 773 EUR InStock
PRSI34-060
Anti-VLDLR Mouse Monoclonal Antibody [clone: VLPR-1]
Anticorps
Very Low Density Lipoprotein Receptor (VLDLR/VLDL receptor) is a member of the LDL receptor gene family which includes LDL receptor, LRP, megalin, VLDLR and ApoER2. The LDL receptor family is characterised by a cluster of cysteine-rich class A repeats, epidermal growth factor (EGF)-like repeats, YWTD repeats and an O-linked sugar domain. VLDLR associates with RAP (receptor associated protein) during receptor folding, and RAP facilitates the secretion of the extracellular region of VLDLR. VLDL receptor is thought to mediate the interaction of extracellular Reelin and cytosolic mDab1 (mammalian disabled protein), which activates a tyrosine kinase. This pathway regulates the migration of neurons along the radial glial fiber network during brain development.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells IF: 1 - 2 µg/ml Western blot: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml (1) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the VLDLR antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of FFPE tissue is enhanced by boiling sections in 10 mM Tris with 1mM EDTA, pH9 for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.


Type: Primary
Antigen: VLDLR
Clonality: Monoclonal
Clone: VLPR-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité