Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CALD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: CALD1/1424R]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-070
PRSI34-070EA 773 EUR InStock
PRSI34-070
Anti-CALD1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: CALD1/1424R]
Anticorps
Caldesmon (CAD, CALD, CALD1) is an actin- and myosin-binding protein implicated in the regulation of actomyosin interactions in smooth muscle and nonmuscle cells (could act as a bridge between myosin and actin filaments). [UniProt].

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT Prediluted IHC only format: incubate for 30 min at RT (1) Titering of the recombinant Caldesmon antibody may be required for optimal performance.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CALD1
Clonality: Monoclonal
Clone: CALD1/1424R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, k
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité