Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FUT4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: FUT4/1478R]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-075
PRSI34-075EA 773 EUR InStock
PRSI34-075
Anti-FUT4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: FUT4/1478R]
Anticorps
CD15 plays a role in mediating phagocytosis, bactericidal activity, and chemotaxis. It is present on >95% of granulocytes including neutrophils and eosinophils and to a lesser degree on monocytes. In addition, CD15 is expressed in Reed-Sternberg cells and some epithelial cells. CD15 antibody is very useful in the identification of Hodgkin s disease. CD15 is occasionally expressed in large cell lymphomas of both B and T phenotypes which otherwise have a quite distinct histological appearance.

Flow Cytometry: 2-4 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 2-4 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 5-10 µg/ml for 30 min at RT Prediluted IHC only format: incubate for 30 min at RT (1) Optimal dilution of the recombinant CD15 antibody should be determined by the researcher.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: FUT4
Clonality: Monoclonal
Clone: FUT4/1478R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, k
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité