Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GYPA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: GYPA/1725R]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-089
PRSI34-089EA 773 EUR InStock
PRSI34-089
Anti-GYPA Rabbit Monoclonal Antibody [clone: GYPA/1725R]
Anticorps
Glycophorin A is the major intrinsic membrane protein of the erythrocyte. The N-terminal glycosylated segment, which lies outside the erythrocyte membrane, has MN blood group receptors. Appears to be important for the function of SLC4A1 and is required for high activity of SLC4A1. May be involved in translocation of SLC4A1 to the plasma membrane. Is a receptor for influenza virus. Is a receptor for Plasmodium falciparum erythrocyte-binding antigen 175 (EBA-175); binding of EBA-175 is dependent on sialic acid residues of the O-linked glycans. Appears to be a receptor for Hepatitis A virus (HAV). [UniProt].

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,25-0,5 µg/ml for 30 min at RT Prediluted IHC only format: incubate for 30 min at RT (1) Optimal dilution of the recombinant Glycophorin A antibody should be determined by the researcher.

1. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: GYPA
Clonality: Monoclonal
Clone: GYPA/1725R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG, k
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité