Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM334]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-102
PRSI34-102EA 773 EUR InStock
PRSI34-102
Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM334]
Anticorps
It recognises an oncofetal glycoprotein with a single chain of 70 kDa, which is identified as alpha fetoprotein (AFP). This mAb is highly specific to AFP and shows no cross-reaction with other oncofetal antigens or serum albumin. AFP is normally synthesised in the liver, intestinal tract, and yolk sac of the fetus. Antibody to AFP has been shown to be useful in detecting hepatocellular carcinomas (HCC) and germ cell neoplasms, especially yolk sac tumors.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the Alpha Fetoprotein antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: AFP
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM334
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human, Monkey, Dog, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité