Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ECM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM217]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-105
PRSI34-105EA 773 EUR InStock
PRSI34-105
Anti-ECM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM217]
Anticorps
This mAb reacts with a reduction-resistant epitope present in both free and SIgA bound Secretory Component. It does not react with the cell lines lacking secretory component. The antibody is useful for studying the distribution and level of both free and bound secretory component. Secretory component is differentially expressed in epithelium, and the antibody is a popular marker for identifying subpopulations of epithelial cells and epithelial differentiation. The Secretory component antibody is a useful research tool for studying mucosal immunity, inflammation, remodeling, differentiation and tumorigenesis, all processes associated with differential secretory component expression.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the Secretory Component antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: ECM1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM217
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité