Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM246]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-110
PRSI34-110EA 773 EUR InStock
PRSI34-110
Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM246]
Anticorps
Fibronectin is a soluble dimeric glycoprotein of 440 kDa, which is present in cells, extracellular matrix, and blood. This mAb reacts with the cellular as well as plasma form of fibronectin. Reportedly, after iv administration, this mAb localizes to tumor vessels where it binds to the underlying basement. Epitope recognized by this antibody is not accessible in normal tissues to the circulating mAb indicating that it can be used to specifically target tumor vessels in vivo.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) The optimal dilution of the Fibronectin antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.


Type: Primary
Antigen: FN1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM246
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Pig, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité