Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSPB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM252]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-113
PRSI34-113EA 773 EUR InStock
PRSI34-113
Anti-HSPB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM252]
Anticorps
It recognises a 24-27 kDa estrogen-regulated protein, identified as heat shock protein 27 (hsp27). Hsp27 was recently found to be identical to the estrogen-induced 'p29' and '24K' protein. About 50% of breast carcinomas are positive for hsp27 especially those that are also positive for estrogen and/or progesterone receptor. HSP27 has also been implicated in drug resistance in cancer cells.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Western Blotting (0,25-0,5 µg/ml) Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the HSP27 antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: HSPB1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM252
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Chimpanzee, Sheep, Rat, Mouse, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité