Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IVL Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM259]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-123
PRSI34-123EA 0 EUR InStock
PRSI34-123
Anti-IVL Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM259]
Anticorps
Involucrin is expressed in a range of stratified squamous epithelia, including the cornea, which lacks a distinct cornified layer. In normal epidermis, it is first expressed in the upper spinous layers, and in keratinocyte cultures, all cells that have left the basal layer express it. Involucrin expression is altered in pathological conditions: in psoriasis and other benign epidermal hyperplasias, involucrin expression begins closer to the basal layer than normal; expression is abnormal in squamous cell carcinomas and premalignant lesions, and is reduced in severe dysplasias of the larynx and cervix.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,1-0,2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the Involucrin antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by digestion with Trypsin or Protease XXV at 1mg/ml PBS for 5 min at 37oC. Enzyme digestion is better than citrate buffer based epitope unmasking.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: IVL
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM259
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Gorilla, Owl Monkey, Pig, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité