Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAGEA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM282]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-131
PRSI34-131EA 773 EUR InStock
PRSI34-131
Anti-MAGEA1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM282]
Anticorps
Recognises a protein of 42-46 kDa, identified as MAGE-1. This mAb does not cross-react with MAGE-2, -3, -4, -6 -9, -10, -or -12 protein. Human malignant neoplasms carry rejection antigens that are recognized by the patients' autologous, tumor directed and specific, cytolytic, CD8+ T lymphocyte clones (CTL). The MAGE family of genes codes an important group of antigens. It was identified that melanomas and primary glial brain tumors express common melanoma associated antigens (MAAs). Because MAGE-1 is expressed on a significant proportion of human neoplasms of various histological types (melanoma, brain tumors of glial origin, neuroblastoma, non-small cell lung cancer, breast, gastric, colorectal, ovarian, renal cell carcinomas) and not on normal tissues, the encoded antigen may serve as a marker of early detection and target for cancer immunotherapy.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the MAGE-1 antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MAGEA1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM282
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité