Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM513]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-136
PRSI34-136EA 0 EUR InStock
PRSI34-136
Anti-MUC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM513]
Anticorps
Recognises a single glycoprotein of 520 kDa, identified as mucin 2 (MUC2). This mAb shows no cross-reaction with human milk fat globule membranes, MUC1, or MUC3. Its epitope has been defined as GTQTP (GlyThrGlnThrPro). Mucins are high molecular weight glycoproteins, which constitute the major component of the mucus layer that protects the gastric epithelium. MUC2 is specifically expressed in goblet cells of the small intestine & colon; in about 65% of colonic carcinomas and about 40% of gastric carcinomas. MUC2 is rarely expressed outside of the GI tract with the exceptions of mucinous carcinoma of breast and clear cell-type carcinomas of the ovary.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the Mucin-2 antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MUC2
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM513
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité