Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MUC5AC Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM297]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-137
PRSI34-137EA 773 EUR InStock
PRSI34-137
Anti-MUC5AC Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM297]
Anticorps
This mAb recognises the peptide core of gastric mucin M1 (>1,000 kDa) (recently identified as Mucin 5AC). Its epitope is destroyed by beta-mercaptoethanol and proteases but not by periodate treatment. Antibody to gastric mucin M1 reacts with the gastric epithelium of normal human gastrointestinal tract as well as with the precancerous and cancerous colon but not with normal adult colon. It also reacts with fetal colonic mucosa. Resurgence of gastric mucin reactivity during colonic carcinogenesis is due to re-expression of the peptide core of gastric (or fetal colonic) mucins.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the Mucin-5AC antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MUC5AC
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM297
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Monkey, Rabbit, Cat, Mouse, Rat, Pig, Hedgehog, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité