Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM128]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-140
PRSI34-140EA 773 EUR InStock
PRSI34-140
Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM128]
Anticorps
Three isoforms of neural cell adhesion molecule (NCAM) are produced by differential splicing of the RNA transcript from a single gene. The 135 kDa isoform is the basic molecule, which is glycosylated or sialylated to produce the mature species. Anti-CD56 recognises two proteins of the neural cell adhesion molecule, the basic molecule expressed on most neuroectodermally derived tissues and neoplasms (e.g. retinoblastoma, medulloblastomas, astrocytomas, neuroblastomas, and small cell carcinomas). It is also expressed on some mesodermally derived tumors (rhabdomyosarcoma). Anti-CD56 plays an important role in the diagnosis of nodal and nasal NK/T-cell lymphomas.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the CD56 antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: NCAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM128
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Rat, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité