Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM580]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-154
PRSI34-154EA 773 EUR InStock
PRSI34-154
Anti-ANO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM580]
Anticorps
Expression of DOG-1/ANO1/TMEM16A protein is elevated in the gastrointestinal stromal tumors (GISTs), c-kit signaling-driven mesenchymal tumors of the GI tract. ANO1 is rarely expressed in other soft tissue tumors, which, due to appearance, may be difficult to diagnose. Immunoreactivity has been reported in 97.8 percent of scorable GISTs, including all c-kit negative GISTs. Overexpression has been suggested to aid in the identification of GISTs, including Platelet-Derived Growth Factor Receptor Alpha mutants that fail to express c-kit antigen. The overall sensitivity of DOG-1/ANO1 and c-kit in GISTs is nearly identical: 94,4% vs. 94,7%.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,25-0,5 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the ANO1 antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: ANO1
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM580
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité