Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VWF Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM577]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-183
PRSI34-183EA 773 EUR InStock
PRSI34-183
Anti-VWF Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM577]
Anticorps
von Willebrand Factor (vWF) is a multimeric glycoprotein that is found in endothelial cells, plasma and platelets. It acts as a carrier protein for Factor VIII and promotes platelet adhesion and aggregation. vWF undergoes a variety of posttranslational modifications that influence the affinity and availability for Factor VIII, including cleavage of the propeptide and formation of N-terminal disulfide bonds. This antibody helps to establish the endothelial nature of some lesions of disputed histogenesis, e.g. Kaposi's sarcoma and cardiac myxoma. It is widely used for differentiating vascular lesions from those of other tissue differentiation within a panel of other vascular markers although not all tumors of endothelial differentiation contain this antigen.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Immunoprecipitation: 0,5-1 µg/500µg protein lysate Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) The optimal dilution of the anti-von Willebrand Factor antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.


Type: Primary
Antigen: VWF
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM577
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité