Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM547]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-188
PRSI34-188EA 773 EUR InStock
PRSI34-188
Anti-CD6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM547]
Anticorps
CD6 is a type I transmembrane glycoprotein that contains a 24-amino acid signal sequence, three extracellular 'scavenger receptor cysteine-rich' (SRCR) domains, a membrane-spanning domain and a 44-amino acid cytoplasmic domain. The CD6 glycoprotein is tyrosine phosphorylated during TCR-mediated T cell activation. CD6 shows significant homology to CD5. CD6 is present on mature thymocytes, peripheral T cells and a subset of B cells. Antibodies to CD6 are used to deplete T cells from bone marrow transplants to prevent graft versus host disease.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the anti-CD6 antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CD6
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM547
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité