Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-KRT4, KRT5, KRT6A, KRT6B, KRT8, KRT10, KRT13, KRT18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM583]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-196
PRSI34-196EA 773 EUR InStock
PRSI34-196
Anti-KRT4, KRT5, KRT6A, KRT6B, KRT8, KRT10, KRT13, KRT18 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM583]
Anticorps
This mAb recognises cytokeratin 4, 5, 6, 8, 10, 13, and 18. This is a broad-spectrum antibody which has been reported to differentiate epithelial tumors from non-epithelial tumors. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the anti-Multi-Cytokeratin antibody for each application should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: KRT4, KRT5, KRT6A, KRT6B, KRT8, KRT10, KRT13, KRT18
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM583
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Bovine, Rat, Mouse, Guinea Pig, Frog, Goat, Marmoset, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité