Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM166]

Fournisseur: ProSci Inc.
34-199
PRSI34-199EA 773 EUR InStock
PRSI34-199
Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM166]
Anticorps
It reacts with Bromodeoxyuridine (BrdU) in single stranded DNA (produced by partial denaturation of double stranded DNA), BrdU coupled to a protein carrier, as well as free BrdU. BrdU is a thymidine analog, incorporated into cell nuclei during DNA synthesis prior to mitosis. Antibody to BrdU is helpful in detecting S-phase cells, providing useful information on the aggressiveness of tumors.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The optimal dilution of the anti-Bromodeoxyuridine antibody for each application should be determined by the researcher.

1. For staining of formalin-fixed tissues, incubate sections in 4N HCl for 30 minutes at RT followed by digestion with Trypsin at 1mg/ml PBS, 10 min at 37oC.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: Bromodeoxyuridine Antibody [SPM166]
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM166
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: All species

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité