Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-XAF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3409
PRSI3409EA 435 EUR InStock
PRSI3409
Anti-XAF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
XAF-1 Antibody: XAF-1 binds to XIAP, an inhibitor of caspases-3, -7, and -9, and triggers its relocation from the cytosol to the nucleus. Overexpression of XAF-1 results in the neutralization of XIAP's ability to inhibit cell death. XAF-1 is normally expressed in all adult and fetal tissues but was found to be present in very low levels in a variety of cancer cell lines. In contrast, XIAP levels have been shown to be high in a majority of cell lines. Low XAF-1 and high basal expression of XIAP may therefore play a critical role in maintaining survival of cancer cell lines. Both IFN-alpha2 and IFN-beta can induce XAF-1 mRNA in all cells examined but induction of XAF-1 protein (as observed by immunoblot analysis) was seen only in cell lines sensitive to the apoptotic effects of IFNs.

Type:
Antigen: XAF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité