Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAGA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3413
PRSI3413EA 435 EUR InStock
PRSI3413
Anti-PAGA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anthrax Protective Antigen Antibody: Anthrax infection is initiated by the inhalation, ingestion, or cutaneous contact with Bacillus anthracis endospores. B. anthracis produces three polypeptides that comprise the anthrax toxin: protective antigen (PA), lethal factor (LF), and edema factor (EF). PA binds to two related proteins on the cell surface; these are termed tumor epithelial marker 8 (TEM8)/anthrax toxin receptor (ATR) and capillary morphogenesis protein 2 (CMG2), although it is still unclear which is physiologically relevant. Following PA binding to its receptor, PA is cleaved into two fragments by a furin-like protease. The bound fragment binds both LF and EF; the resulting complex is then endocytosed which allows the translocation of LF and EF into the cytoplasm. These toxins are usually sufficient to cause rapid cell death, and often the death of the organism.

Type:
Antigen: PAGA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité