Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATLF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3415
PRSI3415EA 435 EUR InStock
PRSI3415
Anti-ATLF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anthrax Lethal Factor Antibody: Anthrax infection is initiated by the inhalation, ingestion, or cutaneous contact with Bacillus anthracis endospores. B. anthracis produces three polypeptides that comprise the anthrax toxin: protective antigen (PA), lethal factor (LF), and edema factor (EF). PA binds to two related proteins on the cell surface; these are termed tumor epithelial marker 8 (TEM8)/anthrax toxin receptor (ATR) and capillary morphogenesis protein 2 (CMG2), although it is still unclear which is physiologically relevant. Following PA binding to its receptor, PA is cleaved into two fragments by a furin-like protease. The bound fragment binds both LF and EF; the resulting complex is then endocytosed which allows the translocation of LF and EF into the cytoplasm. LF is the primary toxin of anthrax and functions as a highly specific protease that cleaves members of the mitogen-activated protein kinase kinase (MAPKK) family near their amino terminus, interfering with MAPK signaling and inducing apoptosis.

Type:
Antigen: ATLF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité