Avian influenza A (H5N1) neuraminidase Influenza A (H5N1) neuraminidase Peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3421P
PRSI3421PEA 122 EUR InStock
PRSI3421P
Avian influenza A (H5N1) neuraminidase Influenza A (H5N1) neuraminidase Peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
The peptide is used for blocking the activity of the avian influenza neuraminidase antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité