L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Avian Influenza A (H5N1) hemagglutinin Influenza A Peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3427P
PRSI3427PEA 122 EUR InStock
PRSI3427P
Avian Influenza A (H5N1) hemagglutinin Influenza A Peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
The peptide is used for blocking the activity of the avian influenza hemagglutinin antibody.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µG PRSI3427P
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité