Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-West Nile Virus Matrix Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3429
PRSI3429EA 435 EUR InStock
PRSI3429
Anti-West Nile Virus Matrix Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
West Nile Virus Matrix Antibody: West Nile Virus (WNV) is a member of the Flaviviridae, a plus-stranded virus family that includes St. Louis encephalitis virus, yellow fever virus, and Dengue virus. WNV was initially isolated in 1937 in the West Nile region of Uganda and has become prevalent in Africa, Asia, and Europe. It has rapidly spread across the United States with cases being observed in every continental state. Virus particles consist of a dense core made up of the core/capsid protein encapsulating the RNA genome surrounded by a membrane envelope embedded with envelope and matrix proteins. However, when the viruses are inside of infected cells, the matrix protein exists in its "pre-M" form as a heterodimer with the envelope proteins. Cleavage of the "pre-M" protein to its mature form occurs during release of the virus; this cleavage leas to the dissociation of the heterodimers. The WNV receptor has recently been identified as alpha v beta 3 integrin.

Type:
Antigen: West Nile Virus Matrix
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité