West nile virus WNV core protein peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3435P
PRSI3435PEA 122 EUR InStock
PRSI3435P
West nile virus WNV core protein peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
West Nile virus peptide is used for blocking the activity of West Nile Virus Core Protein antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité