West nile virus WNV envelope peptide (15 aa near the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3437P
PRSI3437PEA 122 EUR InStock
PRSI3437P
West nile virus WNV envelope peptide (15 aa near the center)
Protéines et Peptides
West Nile virus peptide is used for blocking the activity of West Nile virus envelope antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité