Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3445
PRSI3445EA 435 EUR InStock
PRSI3445
Anti-CASP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Caspase-3 Antibody: Caspases are a family of cysteine proteases that can be divided into the apoptotic and inflammatory caspase subfamilies. Unlike the apoptotic caspases, members of the inflammatory subfamily are generally not involved in cell death but are associated with the immune response to microbial pathogens. The apoptotic subfamily can be further divided into initiator caspases, which are activated in response to death signals, and executioner caspases, which are activated by the initiator caspases and are responsible for cleavage of cellular substrates that ultimately lead to cell death. Caspase-3 is synthesized as an inactive proenzyme that undergoes proteolytic cleavage by caspases 8, 9 and 10 to produce 2 subunits, termed p20 and p11. These subunits dimerize to form the active enzyme. Caspase-3 proteolytically cleaves and activates other proteins such as caspases 6, 7 and 9.

Type:
Antigen: CASP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité