Human caspase 3 peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
3445P
PRSI3445PEA 105 EUR InStock
PRSI3445P
Human caspase 3 peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
Caspase-3 peptide is used for blocking the activity of Caspase-3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité